Learn More
6-Chlor-2,4-Difluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225721 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
10225721 5 g 5 Gramm
10153201 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10225721 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 350200050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 36556-56-6 | C6H4ClF2N | 163.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36556-56-6
Summenformel C6H4ClF2N
Molekulargewicht (g/mol) 163.55
MDL-Nummer MFCD00142892
InChI-Schlüssel DUPRZIYJXCCXQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2,4-difluoroaniline, 4,6-difluoro-2-chloroaniline, 2-amino-3,5-difluorochlorobenzene, benzenamine, 2-chloro-4,6-difluoro, 2-chloro-4,6-difluorophenylamine, pubchem2940, acmc-1aj0r, ksc226e0f, 2,4-difluoro-6-chloroaniline, 2-chloro-4,6 difluoro aniline
PubChem CID 2734083
IUPAC-Name 2-Chlor-4,6-Difluoranilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)N)Cl)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2, 4-difluoroaniline
Schmelzpunkt 28°C to 33°C
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
Farbe Grau-Grün bis Weiß
CAS Max. % 100.0
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Formelmasse 163.55
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Chloro-2,4-difluoroaniline
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.