Learn More
6-Chlor-2,3-Difluorbenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-2,3-difluorobenzyl alcohol |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 178.57 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |