Learn More
6-Chlor-2,3-Difluorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15406177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406177 1 g 1 Gramm
15416177 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33356.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 157647-02-4
Summenformel C7H2ClF2N
Molekulargewicht (g/mol) 173.547
MDL-Nummer MFCD12922576
InChI-Schlüssel WKQOTAVCQBOWLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5,6-difluorobenzonitrile, 2,3-difluoro-6-chlorobenzonitrile
PubChem CID 11745112
IUPAC-Name 6-Chlor-2,3-difluorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)F)C#N)Cl
Spécification
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 173.55
Reinheit (%) 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.