Learn More
6-Chlor-1-Hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471988
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11471988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14582.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2009-83-8 | C6H13ClO | 136.619 g/mol
6-Chloro-1-hexanol is used in the preparation of its corresponding bromide by reaction with sodium bromide using N,N-dimethylformamide and dibromomethane (2:1) as a solvent. It is utilized in the selective elimination of 6-chloro-1-hexene from esters of 6-chloro-1-hexanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Chlor-1-Hexanol wird bei der Herstellung seines entsprechenden Bromids durch Reaktion mit Natriumbromid unter Verwendung von N,N-Dimethylformamid und Dibrommethan (2:1) als Lösungsmittel verwendet. Wird zur selektiven Eliminierung von6-Chloro-1-Hexen aus Estern von 6-Chloro-1-Hexanol verwendet.
Löslichkeit
Soluble in Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, pulverförmigen Metallsalzen, starken Reduktionsmitteln, sauren Anhydriden und sauren Chloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2009-83-8
Summenformel C6H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 136.619
MDL-Nummer MFCD00002984
InChI-Schlüssel JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
PubChem CID 74828
IUPAC-Name 6-Chlorhexan-1-ol
SMILES C(CCCCl)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-1-hexanol
Dichte 1.027
Siedepunkt 109°C to 111°C (14 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.456
Menge 500 g
Beilstein 1697307
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide.
Formelmasse 136.62
Reinheit (%) 97%