Learn More
6-Chlor-1,3-dimethyluracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425083 5 g 5 Gramm
11415083 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425083 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12755.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6972-27-6 | C6H7ClN2O2 | 174.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6972-27-6
Summenformel C6H7ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.58
MDL-Nummer MFCD00038066
InChI-Schlüssel VATQPUHLFQHDBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1,3-dimethyluracil, 6-chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1,3-dimethyl-6-chlorouracil, 6-chloro-1,3-dimethyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-1,3-dimethyl, 6-chloro-2,4-dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidine, 6-chloro-1,3-dimethyl-2,4-1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-1,3-dimethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, acmc-209oan, 1,3-dimethyl-4-chlorouracil
PubChem CID 81442
IUPAC-Name 6-Chlor-1,3-Dimethylpyrimidin-2,4-Dion
SMILES CN1C(Cl)=CC(=O)N(C)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-1,3-dimethyluracil
Schmelzpunkt 109°C to 111°C
Menge 5 g
Beilstein 144393
Formelmasse 174.59
Reinheit (%) 97%