Learn More
6-Chlor-1,3-Benzothiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10471674 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10471674 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB04800DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-amine
CAS 95-24-9
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H5ClN2S
MDL-Nummer MFCD00053557
Menge 1 g
Synonym 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
InChI-Schlüssel VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
IUPAC-Name 6-Chlor-1,3-Benzothiazol-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 184.641
PubChem CID 7226
Formelmasse 184.65
Reinheit (%) 97%