Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-Carboxyfluorescein, 96 %
Artikelnummer. p-4089668 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10285194
Marke: Thermo Scientific Chemicals 425801000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3301-79-9 | C21H12O7 | 376.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3301-79-9
Summenformel C21H12O7
Molekulargewicht (g/mol) 376.32
MDL-Nummer MFCD00036873
InChI-Schlüssel BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-carboxyfluorescein, 6-fam, carboxyfluorescein, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo, 3,6,9-trihydroxyxanthen-9-yl terephthalic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 5 6-carboxy fluorescein, bidd:gt0504
PubChem CID 76806
ChEBI CHEBI:39073
IUPAC-Name 3',6'-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-5-carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Carboxyfluorescein
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Formelmasse 376.32
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Carboxyfluorescein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.