Learn More
6-Bromveratraldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11480124
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
5392-10-9
C9H9BrO3
245.07
MFCD00003301
UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
5392-10-9
C9H9BrO3
245.07
MFCD00003301
UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
6-Bromoveratraldehyde was used in the preparation of benzylchromenylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Bromoveratraldehyd wurde bei der Herstellung von Benzylchromenylaminen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Bromoveratraldehyde
Schmelzpunkt 147°C to 152°C
Menge 5 g
Beilstein 2052355
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 2-methoxy-1-naphthaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, unii-7q7tx7tb9e, 7q7tx7tb9e, 2-methoxy-1-naphthylaldehyde, 2-methoxy-naphthalene-1-carbaldehyde, 2-methoxynaphthalenecarbaldehyde, 2-methoxy-1-naphthaldehyd, 2-methoxynaphthaldehyde
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
SMILES COC1=CC(Br)=C(C=O)C=C1OC
IUPAC-Name 2-bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
PubChem CID 79352
Formelmasse 245.08
Reinheit (%) 97%