Learn More
6-Bromoquinoxalin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10441874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10441874 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10019131 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10441874 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC11710DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 50998-17-9
Summenformel C8H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 209.05
MDL-Nummer MFCD00837757
InChI-Schlüssel NOYFLUFQGFNMRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-quinoxaline, quinoxaline, 6-bromo, 6-bromobenzopyrazine, acmc-209krf, 6-bromoquinoxaline, ksc269e9f
PubChem CID 610939
IUPAC-Name 6-bromoquinoxaline
SMILES BrC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoquinoxaline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 209.05
Reinheit (%) 97%