Learn More
6-Bromoquinoxalin, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC11710DA
Additional Details : CAS : 50998-17-9 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10019131
  • 48.36 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
12-05-2021
Chemische Identifikatoren
50998-17-9
209.046
NOYFLUFQGFNMRB-UHFFFAOYSA-N
610939
C1=CC2=NC=CN=C2C=C1Br
C8H5BrN2
MFCD00837757
6-bromo-quinoxaline, quinoxaline, 6-bromo, 6-bromobenzopyrazine, acmc-209krf, 6-bromoquinoxaline, ksc269e9f
6-Bromquinoxalin
Spezifikation
6-Bromoquinoxaline
1g
96.5
97%
MFCD00837757
NOYFLUFQGFNMRB-UHFFFAOYSA-N
6-Bromquinoxalin
610939
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
50998-17-9
100.0
C8H5BrN2
6-bromo-quinoxaline, quinoxaline, 6-bromo, 6-bromobenzopyrazine, acmc-209krf, 6-bromoquinoxaline, ksc269e9f
C1=CC2=NC=CN=C2C=C1Br
209.046
209.05
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation