Learn More
6-Bromchinolin, TRC
Artikelnummer. 30339579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339579 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339579 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68688010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoquinoline
CAS 5332-25-2
Summenformel C9 H6 Br N
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
SMILES Brc1ccc2ncccc2c1
IUPAC-Name 6-Bromochinolin
Molekulargewicht (g/mol) 208.05
Formelmasse 206.9684