Learn More
6-Bromchinolin-5-Carbonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485818 250 mg 250 Milligramm
15475818 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59484.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1188365-70-9 | C10H5BrN2 | 233.068 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1188365-70-9
Summenformel C10H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 233.068
MDL-Nummer MFCD22683072
InChI-Schlüssel DTWHKRFZYKUTHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-Bromo-5-cyanoquinoline
PubChem CID 70817991
IUPAC-Name 6-Bromchinolin-5-Carbonitril
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2C#N)Br)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoquinoline-5-carbonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Beilstein 20114547
Formelmasse 233.07
Reinheit (%) 95%