Learn More
6-Brompyridin-2-carboxaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde |
| CAS | 34160-40-2 |
| Summenformel | C6 H4 Br N O |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-4H |
| SMILES | Brc1cccc(C=O)n1 |
| IUPAC-Name | 6-Bromopyridin-2-Carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.01 |
| Formelmasse | 184.9476 |