Learn More
6-Brompyridin-2-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde is used in the study of a rhodium-catalyzed, reductive aldol coupling with divinyl ketones leading to syn ß-hydroxyenones. It is also used as a building block for Tris[(pyridyl)methyl]amine ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-Bromopyridin-2-Carbonsaldehyd wird bei der Untersuchung einer Rhodium-katalysierten, reduktiven Aldol-Kopplung mit Divinylketonen verwendet, die zu Syn ß-Hydroxyenonen führen. Es wird auch als Baustein für Tris[(pyridyll)methyl]aminische Liganden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde |
| Schmelzpunkt | 79°C to 83°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1524300 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 186.01 |
| Reinheit (%) | 97% |