Learn More
6-Brompiperonal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591092 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10591092 1 g Glasflasche 1 Gramm
10783013 5 g Glasflasche 5 Gramm
10178043 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10591092 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 355920010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 15930-53-7 | C8H5BrO3 | 229.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15930-53-7
Summenformel C8H5BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 229.03
MDL-Nummer MFCD00022952
InChI-Schlüssel CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopiperonal, 6-bromo-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, piperonal, 6-bromo, 6-bromobenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 6-bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromobenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxy
PubChem CID 95062
IUPAC-Name 6-Brom-1,3-Benzodioxol-5-Carbaldehyd
SMILES BrC1=CC2=C(OCO2)C=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromopiperonal
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 229.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromopiperonal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.