Learn More
6-Bromindol, TRC
Artikelnummer. 30347454
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347454 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347454 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6845602.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromindole
CAS 52415-29-9
Summenformel C8 H6 Br N
Menge 2.5 g
Synonym 6-Bromindole, GR40187X, Naratriptan Hydrochloride (GR85548A) related
InChI-Formel InChI=1S/C8H6BrN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
SMILES Brc1ccc2cc[nH]c2c1
IUPAC-Name 6-Brom-1H-Indol
Molekulargewicht (g/mol) 196.044
Formelmasse 194.968