Learn More
6-Bromindol, 96%
Artikelnummer. 10224774 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10224774 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10602835 1 g Glasflasche 1 Gramm
10785905 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10224774 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397362500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 52415-29-9 | C₈H₆BrN | 196,05 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52415-29-9
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.05
MDL-Nummer MFCD00238550
InChI-Schlüssel MAWGHOPSCKCTPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoindole, 1h-indole, 6-bromo, bromoindole-6, 6-bromo-indole, 6-brom-1h-indole, pubchem1662, 6-bromo-1-h-indole, 6-bromindol, maybridge1_006369
PubChem CID 676493
IUPAC-Name 6-Brom-1H-Indol
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoindole
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 92.0°C to 96.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke