Learn More
6-Bromindol-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450689 250 mg 250 Milligramm
15430689 1 g 1 Gramm
15440689 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450689 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63799.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16732-65-3 | C9H6BrNO2 | 240.056 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16732-65-3
Summenformel C9H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 240.056
MDL-Nummer MFCD02664469
InChI-Schlüssel SVBVYRYROZWKNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoindole-2-carboxylic acid, 6-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromoindole-2-carboxylicacid, zlchem 475, pubchem1664, acmc-1bqkh, intermediates-zcf02255, evoblocks eb21020, timtec-bb sbb014280
PubChem CID 4011696
IUPAC-Name 6-Brom-1H-Indol-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)NC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoindole-2-carboxylic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 240.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest