Learn More
6-Bromindol-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055267
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16732-65-3
C9H6BrNO2
240.056
MFCD02664469
SVBVYRYROZWKNJ-UHFFFAOYSA-N
6-bromoindole-2-carboxylic acid, 6-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromoindole-2-carboxylicacid, zlchem 475, pubchem1664, acmc-1bqkh, intermediates-zcf02255, evoblocks eb21020, timtec-bb sbb014280
4011696
6-Brom-1H-Indol-2-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=C1Br)NC(=C2)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16732-65-3
C9H6BrNO2
240.056
MFCD02664469
SVBVYRYROZWKNJ-UHFFFAOYSA-N
6-bromoindole-2-carboxylic acid, 6-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromoindole-2-carboxylicacid, zlchem 475, pubchem1664, acmc-1bqkh, intermediates-zcf02255, evoblocks eb21020, timtec-bb sbb014280
4011696
6-Brom-1H-Indol-2-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=C1Br)NC(=C2)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Bromoindole-2-carboxylic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 240.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest