Learn More
6-Bromhexen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromohexene |
| CAS | 2695-47-8 |
| Summenformel | C6H11Br |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Bromo-5-hexene, 5-Hexen-1-yl Bromide, 5-Hexenyl Bromide, 6-Bromo-1-hexene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2 |
| SMILES | BrCCCCC=C |
| IUPAC-Name | 6-Bromhex-1-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.06 |
| Formelmasse | 162.0044 |