Learn More
6-Bromchromon-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434677 25 g 25 Gramm
15424677 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32009.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51484-06-1
Summenformel C10H5BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 269.05
MDL-Nummer MFCD01242619
InChI-Schlüssel QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromochromone-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, acmc-20alzt, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylicacid, 6-bromochromone-2-carboxylicacid, 6-brornochrornone-2-carboxylic acid
PubChem CID 688867
IUPAC-Name 6-Brom-4-Oxochromen-2-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(Br)=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromochromone-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 265°C
Menge 25 g
Formelmasse 269.05
Reinheit (%) 97%