Learn More
6-Bromchromon-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424677
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15424677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32009.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51484-06-1
Summenformel C10H5BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 269.05
MDL-Nummer MFCD01242619
InChI-Schlüssel QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromochromone-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, acmc-20alzt, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylicacid, 6-bromochromone-2-carboxylicacid, 6-brornochrornone-2-carboxylic acid
PubChem CID 688867
IUPAC-Name 6-Brom-4-Oxochromen-2-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(Br)=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromochromone-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 265°C
Menge 5 g
Formelmasse 269.05
Reinheit (%) 97%