Learn More
6-Brom-8-Jodomidazo[1,2-a]pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437797
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15437797 1 g 1 Gramm
15447797 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37542.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1364917-14-5
Summenformel C7H4BrIN2
Molekulargewicht (g/mol) 322.931
MDL-Nummer MFCD21609484
InChI-Schlüssel OKEMQQRZPHOOGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 71299170
IUPAC-Name 6-Brom-8-iodimidazo[1,2-a]pyridin
SMILES C1=CN2C=C(C=C(C2=N1)I)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 147°C to 150°C
Farbe Gelb
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym 6-bromo-8-iodoimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-8-iodo-imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-8-iodoimidazo 1,2-a pyridine,, imidazo 1,2-a pyridine,6-bromo-8-iodo, imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-8-iodo
Formelmasse 322.92
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver