Learn More
6-Brom-7-fluor-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497216 1 g 1 Gramm
15407226 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62259.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1160102-28-2 | Molecular Formula: C8H7BrFNO | Molecular Weight: 232.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1160102-28-2
Summenformel C8H7BrFNO
Molekulargewicht (g/mol) 232.05
MDL-Nummer MFCD20441785
InChI-Schlüssel CTMRDIDZVAZIRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, acmc-2099rp
PubChem CID 56776541
IUPAC-Name 6-Brom-7-Fluor-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzoxazin
SMILES FC1=C(Br)C=C2NCCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Menge 1 g
Formelmasse 232.05
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest