Learn More
6-Brom-4-methyl-3-nitrochinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15400978 1 g 1 Gramm
15410978 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54769.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1185310-49-9 | Molecular Formula: C10H7BrN2O2 | Molecular Weight: 267.082 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6-Brom-4-methyl-3-nitrochinolin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185310-49-9
Summenformel C10H7BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 267.082
MDL-Nummer MFCD12761249
InChI-Schlüssel MYJZQOHLSJFXDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45789224
IUPAC-Name 6-Brom-4-Methyl-3-Nitrochinolin
SMILES CC1=C2C=C(C=CC2=NC=C1[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Menge 1 g
Beilstein 19927450
Formelmasse 267.08
Reinheit (%) 96%