Learn More
6-Brom-3-Methyl-1,3-Benzoxazol-2(3H)on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10873211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10873211 1 g Glasflasche 1 Gramm
10461440 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10873211 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432710010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 67927-44-0 | C8H6BrNO2 | 228.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67927-44-0
Summenformel C8H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 228.05
MDL-Nummer MFCD00694789
InChI-Schlüssel OASANCDKMGODJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromo-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, bromomethyldihydrobenzoxazolone, 6-bromo-n-methylbenzoxazolone, 6-bromo-3-methyl-2 3h-benzoxazolone, 6-bromo-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-bromo-3-methyl-1?3-benzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 379590
IUPAC-Name 6-Brom-3-Methyl-1,3-Benzoxazol-2-on
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)Br)OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-3-methyl-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149°C to 150°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 228.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.