Learn More
6-Brom-3-Formylchromon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464727 5 g 5 Gramm
15454727 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32053.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52817-12-6 | C10H5BrO3 | 253.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52817-12-6
Summenformel C10H5BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 253.05
MDL-Nummer MFCD00191849
InChI-Schlüssel PCEZXSJBHMOQFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 614309
IUPAC-Name 6-Brom-4-Oxochromen-3-Carbaldehyd
SMILES BrC1=CC=C2OC=C(C=O)C(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-3-formylchromone
Schmelzpunkt 190°C to 193°C
Menge 5 g
Synonym 6-bromo-3-formylchromone, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, chembl85756, 6-bromochromone-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo, 6-bromo-4-oxo-chromene-3-carbaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde,6-bromo-4-oxo, acmc-209l1y, 6-bromochromone-3-carbaldehyde
Formelmasse 253.05
Reinheit (%) 97%