Learn More
6-Brom-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 6-bromo-3,4-dihydro, 2h-1,4-benzoxazine,6-bromo-3,4-dihydro, pubchem17444, acmc-2098ha, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazinehydrochloride, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4oxazine, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine hydrochlo |
| Formelmasse | 214.06 |
| Reinheit (%) | 97% |