Learn More
6-Brom-3,4-dihydro-2(1H)-chinolinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437847 1 g 1 Gramm
15447847 5 g 5 Gramm
15457847 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37968.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3279-90-1 | C9H8BrNO | 226.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3279-90-1
Summenformel C9H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 226.07
MDL-Nummer MFCD03839832
InChI-Schlüssel MQWZSSIUHXNNTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydro-1h quinolin-2-one, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, acmc-1co6x, 6-bromo-3,4-dihydrocarbostyril, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinol-2-one
PubChem CID 14373281
IUPAC-Name 6-Brom-3,4-Dihydro-1H-Chinolin-2-on
SMILES BrC1=CC2=C(NC(=O)CC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Schmelzpunkt 170°C to 172°C
Farbe Braun
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 226.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver