Learn More
6-Brom-2H-1,4-benzoxazin-3(4H )-one, TRC
Artikelnummer. 30343670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343670 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343670 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68034510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
CAS 24036-52-0
Summenformel C8H6BrNO2
Menge 10 g
Synonym 6-Bromo-(2H)-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 6-Bromo-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
InChI-Formel InChI=1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
SMILES Brc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
IUPAC-Name 6-Brom-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 228.04
Formelmasse 226.9582