Learn More
6-Brom-2-picolin, TRC
Artikelnummer. 30330872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330872 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330872 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6856101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-picoline
CAS 5315-25-3
Summenformel C6H6BrN
Menge 1 g
Synonym 2-Bromo-6-methylpyridine, 2-Bromo-6-picoline, 2-Methyl-6-bromopyridine, 6-Bromo-2-methylpyridine, 6-Methyl-2-bromopyridine
InChI-Formel InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cccc(Br)n1
IUPAC-Name 2-Brom-6-Methylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 172.02
Formelmasse 170.9684