Learn More
6-Brom-2-Naphthol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498447 50 g 50 Gramm
11488447 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18535.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15231-91-1 | C10H7BrO | 223.069 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15231-91-1
Summenformel C10H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 223.069
MDL-Nummer MFCD00004081
InChI-Schlüssel YLDFTMJPQJXGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 6-bromo, 6-bromo-naphthalen-2-ol, 6-bromo-2-naphthalenol, bromo-6 naphtol-2, 6-bromo2-hydroxynaphthalene, unii-87f10ahz3o, bromo-6 naphtol-2 french, 2-naphthol, 6-bromo, 6-bromo-beta-naphthol
PubChem CID 27144
ChEBI CHEBI:34466
IUPAC-Name 6-Bromnaphthalen-2-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-naphthol
Schmelzpunkt 126°C to 129°C
Menge 50 g
Beilstein 1100270
Formelmasse 223.08
Reinheit (%) 97%