Learn More
6-Brom-2-Naphthosäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362887 25 g 25 Gramm
11352887 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16093.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5773-80-8 | C11H7BrO2 | 251.079 g/mol
Benzimidazole derivatives has been prepared by using ortho-phenyl diamine and 6-bromo-2-naphthoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzimidazol-Derivate wurden mit Orthophenyldiamin und 6-Brom-2-Naphthosäure hergestellt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5773-80-8
Summenformel C11H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 251.079
MDL-Nummer MFCD01075720
InChI-Schlüssel NPMCAVBMOTZUPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-2-naphtholic aicd, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-2-naphthalene carboxylic acid, 6-bromanylnaphthalene-2-carboxylic acid, pubchem9466, 6-bromo-2-naphthoicacid, ksc269g5d, 6-bromo-2-naphthylacetic acid
PubChem CID 4549852
IUPAC-Name 6-Bromnaphtalin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-naphthoic acid
Schmelzpunkt 292°C to 296°C
Menge 25 g
Beilstein 2328940
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 251.08
Reinheit (%) 98%