Learn More
6-Brom-2-methyl-2H-Indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12615007 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12615007 1 g 1 Gramm
12625007 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12615007 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444610010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 590417-95-1 | C8H7BrN2 | 211.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590417-95-1
Summenformel C8H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 211.06
InChI-Schlüssel BVYFYDANLZQCPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-methyl-2h-indazole, 2-methyl-6-bromoindazole, 2h-indazole, 6-bromo-2-methyl, pubchem20671, acmc-209m9q, boron-mol bm788, 6-bromo-2-methyl-indazole, 2h-indazole,6-bromo-2-methyl
PubChem CID 22558624
IUPAC-Name 6-Brom-2-Methylindazol
SMILES CN1C=C2C=CC(=CC2=N1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 211.06
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.