Learn More
6-Brom-2-Methoxychinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420568 5 g 5 Gramm
15430568 250 mg 250 Milligramm
15410568 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54226.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99455-05-7 | C10H8BrNO | 238.084 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99455-05-7
Summenformel C10H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 238.084
MDL-Nummer MFCD11847805
InChI-Schlüssel KBTKKEMYFUMFSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-bromoquinoline, 6-bromo-2-methoxy-quinoline, quinoline, 6-bromo-2-methoxy, 6-bromanyl-2-methoxy-quinoline
PubChem CID 10657538
IUPAC-Name 6-Brom-2-Methoxychinolin
SMILES COC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-methoxyquinoline
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Menge 5 g
Formelmasse 238.08
Reinheit (%) 96%