Learn More
6-Brom-2-Methoxychinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromo-2-methoxyquinoline |
| Schmelzpunkt | 87°C to 89°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 238.08 |
| Reinheit (%) | 96% |