Learn More
6-Brom-2-Benzothiazolinon, 98 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10525691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10525691 5 g Glasflasche 5 Gramm
10021971 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10525691 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 339880050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62266-82-4
Summenformel C7H4BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
MDL-Nummer MFCD00239363
InChI-Schlüssel HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
PubChem CID 188444
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-benzothiazolinone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 228°C to 232°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
IUPAC-Name 6-Brom-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-on
Formelmasse 230.08
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver