Learn More
Alfa Aesar™ 6-Brom-2(3H)-benzoxazolon, 97 %
Artikelnummer. 15426887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15426887 1 g 1 Gramm
15436887 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426887 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H33984.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 19932-85-5
Summenformel C7H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 214.02
MDL-Nummer MFCD00694727
InChI-Schlüssel DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 29859
ChEBI CHEBI:77861
IUPAC-Name 6-Brom-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-on
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Schmelzpunkt 193°C to 195°C
Menge 1 g
Formelmasse 214
Reinheit (%) 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.