Learn More
6-Brom-2(1H)-chinolinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460488 5 g 5 Gramm
15450488 1 g 1 Gramm
15470488 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54095.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1810-66-8 | C9H6BrNO | 224.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1810-66-8
Summenformel C9H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.06
MDL-Nummer MFCD08703169
InChI-Schlüssel YLAFBGATSQRSTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoquinolin-2 1h-one, 6-bromo-2 1h-quinolone, 6-bromo-2 1h-quinolinone, 6-bromoquinolin-2-ol, 6-bromo-2-quinolone, 6-bromo-2-hydroxyquinoline, 6-bromo-1,2-dihydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 6-bromo, 2-hydroxy-6-bromoquinoline, 6-bromocarbostyril
PubChem CID 12378943
IUPAC-Name 6-Brom-1H-Chinolin-2-on
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)C=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2(1H)-quinolinone
Schmelzpunkt >200°C
Menge 5 g
Formelmasse 224.05
Reinheit (%) 96%