Learn More
6-Brom-1-methyl-1H-indol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromo-1-methyl-1H-indole |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| IUPAC-Name | 6-Brom-1-Methylindol |
| Formelmasse | 210.07 |
| Reinheit (%) | 97% |