Learn More
6-Brom-1-methyl-1H-Indazol, 97 %, Acros Organics
Catalog Number p-4813251
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
590417-94-0
C8H7BrN2
211.06
SVVSOIGNROPKMS-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-6-bromoindazole, 1h-indazole, 6-bromo-1-methyl, pubchem19529, acmc-209m9p, 6-bromo-1-methyl-indazole, indazole, 6-bromo-1-methyl
22558675
6-Brom-1-Methylindazol
CN1C2=C(C=CC(=C2)Br)C=N1
590417-94-0
C8H7BrN2
211.06
SVVSOIGNROPKMS-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-6-bromoindazole, 1h-indazole, 6-bromo-1-methyl, pubchem19529, acmc-209m9p, 6-bromo-1-methyl-indazole, indazole, 6-bromo-1-methyl
22558675
6-Brom-1-Methylindazol
CN1C2=C(C=CC(=C2)Br)C=N1
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 211.06
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.