Learn More
6-Brom-1-Hexen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393426 1 g 1 Gramm
11303436 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12909.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2695-47-8 | C6H11Br | 163.058 g/mol
6-Bromo-1-hexene was used in the preparation of epoxide, 6-bromo-1,2-epoxyhexane. It was also used in a simple, direct preparation of 4-alkenylbenzonitriles via anionic reduced forms of terephthalonitrile in liquid ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Bromo-1-hexen wurde bei der Herstellung von Epoxid und 6-Brom-1,2-epoxyhexan verwendet. Es wurde auch in einer einfachen, direkten Herstellung von 4-Alkenylbenzonitril über anionisch reduzierte Formen von Terephthalonitril in flüssigem Ammoniak verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2695-47-8
Summenformel C6H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 163.058
MDL-Nummer MFCD00000269
InChI-Schlüssel RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene
PubChem CID 75906
IUPAC-Name 6-Bromhex-1-en
SMILES C=CCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-1-hexene
Dichte 1.217
Siedepunkt 147°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel Br(CH2)4CH=CH2
Brechungsindex 1.4652
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 506203
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 163.06
Reinheit (%) 95%