Learn More
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro-[2.5]-octan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417067
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15417067 250 mg 250 Milligramm
15497057 1 g 1 Gramm
15407067 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15417067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34134.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 147804-30-6 | C11H19NO3 | 213.277 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt in organischen Synthesen verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten und an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147804-30-6
Summenformel C11H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.277
MDL-Nummer MFCD07779385
InChI-Schlüssel ULSBMKGFFFMGOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylate, 1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 6-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 2,5 octane-6-carboxylate, n-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, 6-n-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, 6-tert-butoxycarbonyl-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, tert-butyl 2-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylate, 1-oxa-6-aza-spiro 2.5 octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 6-azaspiro 2.5 octane-1-oxa-6-carboxylate
PubChem CID 22135564
IUPAC-Name Tert-Butyl 1-Oxa-6-Azaspiro[2.5]Octan-6-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Menge 250 mg
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 97%