Learn More
6-Benzylaminopurin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11314129 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11314129 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11314129 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02100912.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • 6-Benzylaminopurin, Benzyladenin (BAP) ist ein synthetisches Cytokinin, das zusammen mit Auxinen Wachstums- und Entwicklungsreaktionen bei Pflanzen auslöst.
  • BAP ist ein weit verbreitetes Cytokinin-Supplement für Pflanzenwachstumsmedien wie Murashige- und Skoog-Medium, Gamborg-Medium und Chu-N6-Medium.
  • Inhibitor der Atmungskinase in Pflanzen
  • Verlängert die Haltbarkeit von grünem Gemüse nach der Ernte.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-BENZYLAMINOPURINE
CAS 1214-39-7
Schmelzpunkt 226 °C bis 236 °C
Farbe Weiß
Summenformel C12H11N5
Strukturformel C12H11N5
MDL-Nummer MFCD00005572
Menge 500 mg
Synonym 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
Löslichkeitsinformationen Löslich in Gletscheressigsäure (50 mg/ml). Löslich in konzentriertem Ammoniumhydroxid, 0,1 N Natriumhydroxid (10 mg/ml – leicht trübe und gelbliche Lösung), Methanol oder Dioxan.
InChI-Schlüssel NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name N-Benzyl-7H-purin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 225.26
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
Formelmasse 225.25
Physikalische Form Pulver