Learn More
6-Benzylaminopurin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11324129 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324129 5 g -
11334129 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324129 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210091205
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 1214-39-7
Summenformel C12H11N5
Molekulargewicht (g/mol) 225.26
MDL-Nummer MFCD00005572
InChI-Schlüssel NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
IUPAC-Name N-Benzyl-7H-purin-6-amin
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Benzylaminopurine
Menge 5 g
Formelmasse 225.3
Physikalische Form Fest