Learn More
6-Benzyladenin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022074
19.68 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1214-39-7
C12H11N5
225.26
MFCD00005572
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
62389
CHEBI:29022
N-benzyl-7H-purin-6-amine
C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1214-39-7
C12H11N5
225.26
MFCD00005572
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
62389
CHEBI:29022
N-benzyl-7H-purin-6-amine
C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Inhibitor of respiratory kinase in plants. Increases post-harvest life of green vegetables6-Benzyladenine is a plant growth regulator used to stimulate growth in apples, melons, oranges, roses, pears, sweet cherries and white pine trees. It is also used to establish and screen the optimal rapid propagation technology of S. tonkinensis by orthogonal test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hemmer der Atmungskinase bei Pflanzen. Erhöht die Lebensdauer von grünem Gemüse nach der Ernte6-Benzyladenin ist ein Wachstumsregler für Pflanzen, der das Wachstum von Äpfeln, Melonen, Orangen, Rosen, Birnen, Süßkirschen und weißen Pinien stimuliert. Wird auch verwendet, um die optimale schnelle Vermehrungstechnologie von S. tonkinensis durch orthogonale Tests zu etablieren und zu überwachen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Aceton. Schwer löslich in Ethylacetat und Dichlormethan und Toluol. Unlöslich in n-Hexan.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Benzyladenine
Schmelzpunkt 229°C to 233°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 1 g
Beilstein 19406
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and acetone. Slightly soluble in ethyl acetate and dichloromethane and toluene. Insoluble in n-hexane.
Formelmasse 225.26
Reinheit (%) 99%