Learn More
6-Azauracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496987 5 g 5 Gramm
11406997 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11496987 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A14389.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 461-89-2 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
6-Azauracil (6-AU) is used as a growth inhibitor of various microorganisms via depletion of intracellular GTP and UTP nucleotide pools. 6-Azauracil has been widely used in investigations on modulation of transcription, especially in yeast models.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Azuracil (6-AU) wird als Wachstumshemmer verschiedener Mikroorganismen über den Abbau intrazellulärer GTP- und UTP-Nukleotidpools eingesetzt. 6-Azuracil wurde bei zahlreichen Untersuchungen zur Modulation der Transkription, insbesondere bei Hefemodellen eingesetzt.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser, Ethanol, DMSO und 1 M NH4OH (50 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 461-89-2
Summenformel C3H3N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 113.08
MDL-Nummer MFCD00006456
InChI-Schlüssel SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-azauracil, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, azauracil, 1,2,4-triazine-3,5-diol, 4 6-azauracil, as-triazine-3,5-diol, as-triazine-3,5 2h,4h-dione, 1,2,4-triazine-3,5-dione, usaf cb-30, unii-i14twn70lr
PubChem CID 68037
ChEBI CHEBI:53745
IUPAC-Name 2H-1,2,4-Triazin-3,5-Dion
SMILES O=C1NN=CC(=O)N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Azauracil
Schmelzpunkt 274°C to 282°C
Menge 5 g
Beilstein 116472
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water,ethanol,DMSO,and 1 M NH4OH (50mg/ml).
Formelmasse 113.08
Reinheit (%) 98%