Learn More
6-Aminochinolyl-N-hydroxysuccinimidylcarbamat (90 %), TRC
Artikelnummer. 30138244
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138244 250 mg 250 Milligramm
17991805 100 mg 100 Milligramm
17904365 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138244 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA629140250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 148757-94-2
Summenformel C14 H11 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 285.25
Synonym N-6-Quinolinylcarbamic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 1-[[(6-Quinolinylamino)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, AHC Reagent, AccQ.Fluor, AccQTag;
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) N-Chinolin-6-Ylcarbamat
SMILES O=C(Nc1ccc2ncccc2c1)ON3C(=O)CCC3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl Carbamate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11N3O4/c18-12-5-6-13(19)17(12)21-14(20)16-10-3-4-11-9(8-10)2-1-7-15-11/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,16,20)
Formelmasse 285.075