Learn More
6-Aminphthalid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used to produce 6-acetylamino-phthalide. It is also used as a starting material in the reduction reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird zur Herstellung von 6-Acetylaminphthalid verwendet. Es dient auch als Ausgangsmaterial in der Reduktionsreaktion.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1360 mg/l 25 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 6-Aminophthalide |
| Schmelzpunkt | 182°C to 185°C |
| Menge | 10 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 1360mg/L 25°C. |
| Formelmasse | 149.15 |
| Reinheit (%) | 95% |