Learn More
6-Aminphthalid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403148
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403148 0.5 g 0.50 Gramm
11483138 2.5 g 2.50 Gramm
11493138 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403148 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18896.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 57319-65-0 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
It is used to produce 6-acetylamino-phthalide. It is also used as a starting material in the reduction reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von 6-Acetylaminphthalid verwendet. Es dient auch als Ausgangsmaterial in der Reduktionsreaktion.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1360 mg/l 25 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57319-65-0
Summenformel C8H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.149
MDL-Nummer MFCD00033530
InChI-Schlüssel ZIJZDNKZJZUROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminophthalide, 6-aminoisobenzofuran-1 3h-one, 6-amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-amino-2-benzofuran-1 3h-one, 6-amino-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-amino, 6-amino-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-amino-1 3h-isobenzofuranone, 6-amino-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-aminophthalid
PubChem CID 93631
IUPAC-Name 6-amino-3H-2-Benzofuran-1-on
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)N)C(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aminophthalide
Schmelzpunkt 182°C to 185°C
Menge 0.5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1360mg/L 25°C.
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 95%